Anti-PBX1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-PBX1-3C8]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278320-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278320-100
Anti-PBX1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PCRP-PBX1-3C8]
Anticorps
Mouse monoclonal [PCRP-PBX1-3C8] antibody to PBX1 for ELISA, IP, Flow Cytometry and IF with samples derived from human.
  • Validated Applications: ELISA, IP, Flow Cytometry, IF
  • Recommended Dilutions: IP: 1 to 2µg / 100 to 500µg proteins, Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: PBX1
Clonality: Monoclonal
Clone: PCRP-PBX1-3C8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité