Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD31 Mouse Recombinant Antibody [clone: r6439]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278496-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278496-100
Anti-CD31 Mouse Recombinant Antibody [clone: r6439]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [r6439] antibody to CD31 for Flow Cytometry, WB and IHC with samples derived from human.

  • Validated Applications: Flow Cytometry, WB, IHC
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 0,5 to 1 µg/million cells, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD31
Clonality: Recombinant
Clone: r6439
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité