Anti-CD47 Mouse Recombinant Antibody [clone: rCD47/6589]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278527-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278527-100
Anti-CD47 Mouse Recombinant Antibody [clone: rCD47/6589]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rCD47/6589] antibody to CD47 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD47
Clonality: Recombinant
Clone: rCD47/6589
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité