Anti-ALK Rabbit Recombinant Antibody [clone: ALK1/7008R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278574-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278574-100
Anti-ALK Rabbit Recombinant Antibody [clone: ALK1/7008R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [ALK1/7008R] antibody to ALK for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: ALK
Clonality: Recombinant
Clone: ALK1/7008R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité