Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MSH6 Rabbit Recombinant Antibody [clone: MSH6/4592R]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278580-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278580-100
Anti-MSH6 Rabbit Recombinant Antibody [clone: MSH6/4592R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [MSH6/4592R] antibody to MSH6 for ELISA, WB and IHC-P with samples derived from human.

  • Validated Applications: ELISA, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: MSH6
Clonality: Recombinant
Clone: MSH6/4592R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité