Anti-Galectin 3 Rabbit Recombinant Antibody [clone: LGALS3/7036R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278609-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278609-100
Anti-Galectin 3 Rabbit Recombinant Antibody [clone: LGALS3/7036R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [LGALS3/7036R] antibody to Galectin 3 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Galectin 3
Clonality: Recombinant
Clone: LGALS3/7036R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité