Anti-Mucin 5AC Rabbit Recombinant Antibody [clone: MUC5AC/7066R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278619-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278619-100
Anti-Mucin 5AC Rabbit Recombinant Antibody [clone: MUC5AC/7066R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [MUC5AC/7066R] antibody to Mucin 5AC for Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Mucin 5AC
Clonality: Recombinant
Clone: MUC5AC/7066R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité