Anti-PAX6 Rabbit Recombinant Antibody [clone: PAX6/7078R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278627-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278627-100
Anti-PAX6 Rabbit Recombinant Antibody [clone: PAX6/7078R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [PAX6/7078R] antibody to PAX6 for Flow Cytometry, IF and WB with samples derived from human.
  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, WB
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 0,5 to 1 µg/million cells, IF: 0,5 to 1 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: PAX6
Clonality: Recombinant
Clone: PAX6/7078R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité