Anti-Pdha2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA93155-100EA 400 EUR InStock
ANTIA93155-100
Anti-Pdha2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Pdha2 for WB and IHC with samples derived from Mouse and Rat.
  • Validated applications: WB, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2,000, IHC: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: Pdha2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité