Anti-Pit1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA93298-100EA 400 EUR InStock
ANTIA93298-100
Anti-Pit1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Pit1 for WB with samples derived from Human.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:100 to 1:500
Type: Primary
Antigen: Pit1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité