Anti-beta Actin Rabbit Monoclonal Antibody [Clone: ARC5115-01]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA92938-100EA 340 EUR InStock
ANTIA92938-100
Anti-beta Actin Rabbit Monoclonal Antibody [Clone: ARC5115-01]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC5115-01] antibody to beta Actin for WB with samples derived from Human, Mouse, Rat, Chicken, Zebrafish and Porcine.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:50, 000 to 1:200, 000
Type: Primary
Antigen: beta Actin
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC5115-01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Chicken, Zebrafish, Porcine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité