Anti-Catalase Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA92991-100EA 505 EUR InStock
ANTIA92991-100
Anti-Catalase Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to Catalase for WB and IP with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated applications: WB, IP
  • Recommended dilutions: WB: 1:1, 000 to 1:3, 000, IP: 1:20 to 1:50
Type: Primary
Antigen: Catalase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité