Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Blood Group Lewis b Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 2-25LE]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85997-100EA 235 EUR InStock
ANTIA85997-100
Anti-Blood Group Lewis b Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 2-25LE]
Anticorps
Mouse monoclonal [2-25LE] antibody to Blood Group Lewis b for IHC-P, WB and ELISA with samples derived from Human.

  • Validated applications: IHC-P, WB, ELISA
  • Recommended dilutions: IHC-P: 5 to 10 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Blood Group Lewis b
Clonality: Monoclonal
Clone: 2-25LE
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité