Anti-CD45RA Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-56] (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86005-100EA 335 EUR InStock
ANTIA86005-100
Anti-CD45RA Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-56] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-56] antibody to CD45RA (PE) for Flow Cytometry with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 20 µl reagent/100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension
Type: Primary
Antigen: CD45RA
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-56
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité