Anti-CD18 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-48] (Biotinylated)
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86024-100EA 290 EUR InStock
ANTIA86024-100
Anti-CD18 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-48] (Biotinylated)
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-48] antibody to CD18 (Biotin) for Flow Cytometry, IP, WB, IHC-P and IHC-Fr with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB, IHC-P, IHC-Fr
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 3 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD18
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-48
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité