Anti-HLA E Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-E/07]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86034-100EA 285 EUR InStock
ANTIA86034-100
Anti-HLA E Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-E/07]
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-E/07] antibody to HLA E for Flow Cytometry, IP and IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP, IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 10 µg/ml, Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HLA E
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-E/07
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité