Anti-HLA E Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-E/08]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86035-100EA 285 EUR InStock
ANTIA86035-100
Anti-HLA E Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-E/08]
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-E/08] antibody to HLA E for Flow Cytometry and IP with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HLA E
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-E/08
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité