Anti-Integrin alpha 4 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 9F10]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86038-100EA 250 EUR InStock
ANTIA86038-100
Anti-Integrin alpha 4 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 9F10]
Anticorps
Mouse monoclonal [9F10] antibody to Integrin alpha 4 for Flow Cytometry, IHC-Fr and Functional Studies with samples derived from Human, Bovine, Canine, Horse, Feline, Sheep and Non-Human Primates.
  • Validated applications: Flow cytometry, IHC-Fr, Functional Studies
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Integrin alpha 4
Clonality: Monoclonal
Clone: 9F10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Bovine, Dog, Horse, Cat, Sheep, Non-Human Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité