Anti-HLA E Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-E/02]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86105-100EA 285 EUR InStock
ANTIA86105-100
Anti-HLA E Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-E/02]
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-E/02] antibody to HLA E for WB and IHC-P with samples derived from Human and Non-Human Primates.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 5 to 10 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HLA E
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-E/02
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Non-Human Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité