Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CRIS1]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86153-100EA 250 EUR InStock
ANTIA86153-100
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CRIS1]
Anticorps
Mouse monoclonal [CRIS1] antibody to CD5 for Flow Cytometry, IP, WB, IHC-Fr and ELISA with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB, IHC-Fr, ELISA
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: CRIS1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité