Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CB38 (NL07)] (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86173-100EA 335 EUR InStock
ANTIA86173-100
Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CB38 (NL07)] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Mouse monoclonal [CB38 (NL07)] antibody to CD36 (APC) for Flow Cytometry with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 10 µl reagent/100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension
Type: Primary
Antigen: CD36
Clonality: Monoclonal
Clone: CB38 (NL07)
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité