Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Albumin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: AL-01]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86266-100EA 250 EUR InStock
ANTIA86266-100
Anti-Albumin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: AL-01]
Anticorps
Mouse monoclonal [AL-01] antibody to Albumin for IHC-P, ELISA, RIA and WB with samples derived from Human.

  • Validated applications: IHC-P, ELISA, RIA, WB
  • Recommended dilutions: IHC-P: 5 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Albumin
Clonality: Monoclonal
Clone: AL-01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité