Anti-DR5 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: DR5-01-1] (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86274-100EA 430 EUR InStock
ANTIA86274-100
Anti-DR5 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: DR5-01-1] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal [DR5-01-1] antibody to DR5 (PE) for Flow Cytometry with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 5 µg/ml
Type: Primary
Antigen: DR5
Clonality: Monoclonal
Clone: DR5-01-1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité