Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p75 NGF Receptor Mouse Monoclonal Antibody [Clone: NGFR5]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86284-100EA 250 EUR InStock
ANTIA86284-100
Anti-p75 NGF Receptor Mouse Monoclonal Antibody [Clone: NGFR5]
Anticorps
Mouse monoclonal [NGFR5] antibody to p75 NGF Receptor for Flow Cytometry, IP, WB, IHC-P, ICC and CyTOF with samples derived from Human, Rabbit, Feline, Non-Human Primates and Ferret.

  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB, IHC-P, ICC, CyTOF
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml, Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: p75 NGF Receptor
Clonality: Monoclonal
Clone: NGFR5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rabbit, Cat, Non-Human Primates, Ferret

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité