Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD79a Mouse Monoclonal Antibody [Clone: HM47]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86331-100EA 255 EUR InStock
ANTIA86331-100
Anti-CD79a Mouse Monoclonal Antibody [Clone: HM47]
Anticorps
Mouse monoclonal [HM47] antibody to CD79a for Flow Cytometry, IP, WB and IHC-P with samples derived from Human, Porcine, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Horse, Guinea Pig, Rabbit, Chicken and Non-Human Primates.

  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD79a
Clonality: Monoclonal
Clone: HM47
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Porcine, Mouse, Rat, Bovine, Dog, Horse, Guinea Pig, Rabbit, Chicken, Non-Human Primates

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité