Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCR gamma + TCR delta Mouse Monoclonal Antibody [Clone: B1]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86344-100EA 250 EUR InStock
ANTIA86344-100
Anti-TCR gamma + TCR delta Mouse Monoclonal Antibody [Clone: B1]
Anticorps
Mouse monoclonal [B1] antibody to TCR gamma + TCR delta for Flow Cytometry, IHC-P and IHC-Fr with samples derived from Human and Non-Human Primates.

  • Validated applications: Flow cytometry, IHC-P, IHC-Fr
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: TCR gamma + TCR delta
Clonality: Monoclonal
Clone: B1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Non-Human Primates

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité