Anti-CD58 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-63] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86369-100EA 290 EUR InStock
ANTIA86369-100
Anti-CD58 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-63] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-63] antibody to CD58 (FITC) for Flow Cytometry with samples derived from Human and Porcine.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 20 µl reagent/100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension
Type: Primary
Antigen: CD58
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-63
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Porcine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité