Anti-OPAL1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: OPAL1-01] (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86383-100EA 335 EUR InStock
ANTIA86383-100
Anti-OPAL1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: OPAL1-01] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal [OPAL1-01] antibody to OPAL1 (PE) for Flow Cytometry with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 5 µg/ml
Type: Primary
Antigen: OPAL1
Clonality: Monoclonal
Clone: OPAL1-01
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité