Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Interferon gamma Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 4S.B3]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86391-100EA 250 EUR InStock
ANTIA86391-100
Anti-Interferon gamma Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 4S.B3]
Anticorps
Mouse monoclonal [4S.B3] antibody to Interferon gamma for Flow Cytometry, IP, WB, IHC-P, ICC, ELISA and RIA with samples derived from Human and Non-Human Primates.

  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB, IHC-P, ICC, ELISA, RIA
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Interferon gamma
Clonality: Monoclonal
Clone: 4S.B3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Non-Human Primates

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité