Anti-pan Cytokeratin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: C-11] (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86441-100EA 360 EUR InStock
ANTIA86441-100
Anti-pan Cytokeratin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: C-11] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Mouse monoclonal [C-11] antibody to pan Cytokeratin (APC) for Flow Cytometry with samples derived from Human, Rat, Goat and Mouse.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 µg/ml
Type: Primary
Antigen: pan Cytokeratin
Clonality: Monoclonal
Clone: C-11
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat, Goat, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité