Anti-NKG2D Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 1D11]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86459-100EA 250 EUR InStock
ANTIA86459-100
Anti-NKG2D Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 1D11]
Anticorps
Mouse monoclonal [1D11] antibody to NKG2D for Flow Cytometry, IP and IHC-Fr with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP, IHC-Fr
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: NKG2D
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité