Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AHNAK Mouse Monoclonal Antibody [Clone: EM-09]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86476-100EA 290 EUR InStock
ANTIA86476-100
Anti-AHNAK Mouse Monoclonal Antibody [Clone: EM-09]
Anticorps
Mouse monoclonal [EM-09] antibody to AHNAK for WB, IHC-Fr, ICC and IP with samples derived from Human and Mouse.

  • Validated applications: WB, IHC-Fr, ICC, IP

Type: Primary
Antigen: AHNAK
Clonality: Monoclonal
Clone: EM-09
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité