Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD18 Rat Monoclonal Antibody [Clone: M18/2]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86484-100EA 240 EUR InStock
ANTIA86484-100
Anti-CD18 Rat Monoclonal Antibody [Clone: M18/2]
Anticorps
Rat monoclonal [M18/2] antibody to CD18 for Flow Cytometry, IP, WB, IHC-P, IHC-Fr and Functional Studies with samples derived from Mouse.

  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB, IHC-P, IHC-Fr, Functional Studies
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD18
Clonality: Monoclonal
Clone: M18/2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité