Anti-CD3 zeta (phospho Tyr142) Mouse Monoclonal Antibody [Clone: EM-54]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86525-100EA 250 EUR InStock
ANTIA86525-100
Anti-CD3 zeta (phospho Tyr142) Mouse Monoclonal Antibody [Clone: EM-54]
Anticorps
Mouse monoclonal [EM-54] antibody to CD3 zeta (phospho Tyr142) for Flow Cytometry and WB with samples derived from Human and Mouse.
  • Validated applications: Flow cytometry, WB
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD3 zeta
Clonality: Monoclonal
Clone: EM-54
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité