Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Vimentin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: VI-RE/1]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86554-100EA 275 EUR InStock
ANTIA86554-100
Anti-Vimentin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: VI-RE/1]
Anticorps
Mouse monoclonal [VI-RE/1] antibody to Vimentin for Flow Cytometry, WB, ICC, ELISA and IHC-P with samples derived from Human.

  • Validated applications: Flow cytometry, WB, ICC, ELISA, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, ICC: 5 to 10 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Vimentin
Clonality: Monoclonal
Clone: VI-RE/1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité