Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD266 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: ITEM-4]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86596-100EA 250 EUR InStock
ANTIA86596-100
Anti-CD266 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: ITEM-4]
Anticorps
Mouse monoclonal [ITEM-4] antibody to CD266 for Flow Cytometry, WB, IHC-Fr and Functional Studies with samples derived from Human and Mouse.

  • Validated applications: Flow cytometry, WB, IHC-Fr, Functional Studies
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD266
Clonality: Monoclonal
Clone: ITEM-4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité