Anti-CD99R Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-131] (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86614-100EA 335 EUR InStock
ANTIA86614-100
Anti-CD99R Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-131] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-131] antibody to CD99R (PE) for Flow Cytometry with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 20 µl reagent/100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension
Type: Primary
Antigen: CD99R
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-131
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité