Anti-CD10 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-78] (Biotinylated)
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86628-100EA 290 EUR InStock
ANTIA86628-100
Anti-CD10 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-78] (Biotinylated)
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-78] antibody to CD10 (Biotin) for Flow Cytometry and IP with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD10
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-78
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité