Anti-CD10 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: LT10]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86637-100EA 250 EUR InStock
ANTIA86637-100
Anti-CD10 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: LT10]
Anticorps
Mouse monoclonal [LT10] antibody to CD10 for Flow Cytometry with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD10
Clonality: Monoclonal
Clone: LT10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité