Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Human IgE Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 4G7.325]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86657-100EA 225 EUR InStock
ANTIA86657-100
Anti-Human IgE Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 4G7.325]
Anticorps
Mouse monoclonal [4G7.325] antibody to Human IgE for ELISA and Flow Cytometry with samples derived from Human.

  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Human IgE
Clonality: Monoclonal
Clone: 4G7.325
Conjugation: Unconjugated
Epitope: The epitope for this antibody is located in the peptide WSDYNFDYSSSEE, amino acids 103-115 of human IgE
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité