Anti-HLA B7 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: BB7.1]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86658-100EA 255 EUR InStock
ANTIA86658-100
Anti-HLA B7 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: BB7.1]
Anticorps
Mouse monoclonal [BB7.1] antibody to HLA B7 for Flow Cytometry with samples derived from Human and Non-Human Primates.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: HLA B7
Clonality: Monoclonal
Clone: BB7.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Non-Human Primates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité