Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSV1 gC Mouse Monoclonal Antibody [Clone: T96]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86681-100EA 235 EUR InStock
ANTIA86681-100
Anti-HSV1 gC Mouse Monoclonal Antibody [Clone: T96]
Anticorps
Mouse monoclonal [T96] antibody to HSV1 gC for WB, ICC and ELISA with samples derived from Herpes simplex virus.

  • Validated applications: WB, ICC, ELISA

Type: Primary
Antigen: HSV1 gC
Clonality: Monoclonal
Clone: T96
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Herpes simplex virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité