Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCR alpha + TCR beta Mouse Monoclonal Antibody [Clone: R73] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86689-100EA 290 EUR InStock
ANTIA86689-100
Anti-TCR alpha + TCR beta Mouse Monoclonal Antibody [Clone: R73] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal [R73] antibody to TCR alpha + TCR beta (PE) for Flow Cytometry with samples derived from Rat and Non-Human Primates.

  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 5 µg/ml

Type: Primary
Antigen: TCR alpha + TCR beta
Clonality: Monoclonal
Clone: R73
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Rat, Non-Human Primates

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité