Anti-alpha Tubulin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: TU-16]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86709-100EA 275 EUR InStock
ANTIA86709-100
Anti-alpha Tubulin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: TU-16]
Anticorps
Mouse monoclonal [TU-16] antibody to alpha Tubulin for IP, WB, IHC-P, ICC and ELISA with samples derived from Human, Mouse, Rat, Porcine and Many Others.
  • Validated applications: IP, WB, IHC-P, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 10 µg/ml
Type: Primary
Antigen: alpha Tubulin
Clonality: Monoclonal
Clone: TU-16
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Porcine, Many Others
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité