Anti-CD8 alpha Rat Monoclonal Antibody [Clone: 53-6.7] (APC (Allophycocyanin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86750-100EA 305 EUR InStock
ANTIA86750-100
Anti-CD8 alpha Rat Monoclonal Antibody [Clone: 53-6.7] (APC (Allophycocyanin))
Anticorps
Rat monoclonal [53-6.7] antibody to CD8 alpha (APC) for Flow Cytometry with samples derived from Mouse.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD8 alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: 53-6.7
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité