Anti-CD57 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: TB01]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA86858-100EA 250 EUR InStock
ANTIA86858-100
Anti-CD57 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: TB01]
Anticorps
Mouse monoclonal [TB01] antibody to CD57 for Flow Cytometry, WB, IHC-P, IHC-Fr and ICC with samples derived from Human.
  • Validated applications: Flow cytometry, WB, IHC-P, IHC-Fr, ICC
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml, IHC: 5 to 10 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD57
Clonality: Monoclonal
Clone: TB01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité