Anti-KAT3A/CBP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA94110-100EA 460 EUR InStock
ANTIA94110-100
Anti-KAT3A/CBP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to CBP (acetyl Lys1535) for IHC and ELISA with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated applications: IHC, ELISA
  • Recommended dilutions: IHC: 1:50 to 1:100, ELISA: 1:20000
Type: Primary
Antigen: KAT3A/CBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité