Anti-Factor B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA94484-100EA 460 EUR InStock
ANTIA94484-100
Anti-Factor B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to CFAB Bb (cleaved Lys260) for WB and ELISA with samples derived from Human and Mouse.
  • Validated applications: WB, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, IHC: 1:50 to 1:100, IF: 1:100 to 1:500, ELISA: 1:10000
Type: Primary
Antigen: Factor B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité