Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-mCherry Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C51]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA85305-100EA 500 EUR InStock
ANTIA85305-100 ANTIA85305-50
Anti-mCherry Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1C51]
Anticorps
Mouse monoclonal (1C51) antibody to mCherry for WB, ICC/IF and IHC.

  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:2000, ICC/IF: 1:500, IHC: 1:500
  • Host: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2a
  • Conjugate: Unconjugat

Type: Primary
Antigen: mCherry
Clonality: Monoclonal
Clone: 1C51
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité