Anti-CRISPR-Cas9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F7]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85319-100 A85319-50
ANTIA85319-100EA 500 EUR InStock
ANTIA85319-100 ANTIA85319-50
Anti-CRISPR-Cas9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F7]
Anticorps
Mouse monoclonal (6F7) antibody to CRISPR-Cas9 for WB, ICC/IF and IHC with samples derived from Staphylococcus aureus.
  • Validated applications: WB, ICC/IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ICC/IF: 1:1000 to 1:500
Type: Primary
Antigen: CRISPR-Cas9
Clonality: Monoclonal
Clone: 6F7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Staphylococcus aureus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité